Tisk…
5-methyl-2-hexanon 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Isoamyl methyl ketone, Methyl isoamyl ketone
149660010 149660025
149660010.EA 2670 CZK
149660010. 149660025.
5-methyl-2-hexanon 99%
5-methyl-2-hexanon
Vzorec: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Bod varu: 144 °C (1013 hPa)
Bod tání: –74 °C
Hustota: 0,81 g/cm³
Bod vzplanutí: 41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008950
CAS číslo: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
UN: 2302
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +16° to +23° (20°C, 589 nm) (c=1 in H2O)