Tisk…
4-methyl-2-pentanon, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06146.1000 1.06146.2500
1.06146.1000EA 2450 CZK
1.06146.1000 1.06146.2500
4-methyl-2-pentanon, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
4-methyl-2-pentanon
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
MW: 100.16
Bod varu: 117.4
Bod tání: –84 °C
Hustota: 0.801 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008938
CAS číslo: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 18 - 20 g/l (20 °C)
Melting Point -84 °C
Molar Mass 100.16 g/mol
Boiling Point 116 - 118 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 14 °C
Refractive Index 1.3962 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 8.0 %(V)
Density 0.80 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 460 °C
Evaporation number 10