Tisk…
4-methyl-2-pentanon, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
8049.1000EA 2260 CZK
8049.1000 8049.2500
4-methyl-2-pentanon, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
4-methyl-2-pentanon
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Bod varu: 117,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –84 °C
Hustota: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008938
CAS číslo: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) (corrected for water) min. 99 %
Appearance clear
Color (APHA) max. 15
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.002
Water (H2O) max. 0.1 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1