Tisk…
4-methyl-2-pentanon 99.5%, Spectrophotometric Grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
222170025 222175000 222170010
ACRO222170025EA 6400 CZK
ACRO222170025 ACRO222175000 ACRO222170010
4-methyl-2-pentanon 99.5%, Spectrophotometric Grade
4-methyl-2-pentanon
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Bod varu: 117,4 °C (760 mmHg)
Bod tání: –84 °C
Hustota: 0,8 g/cm³
Bod vzplanutí: 14 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008938
CAS číslo: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %