Tisk…
4,4-Dimethyl-2-pentanone 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4,4-Dimethylpentan-2-one
159710050 159710250 159711000
ACRO159710050EA 3130 CZK
ACRO159710050 ACRO159710250 ACRO159711000
4,4-Dimethyl-2-pentanone 99%
4,4-Dimethyl-2-pentanone
Vzorec: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Bod varu: 125…130 °C (760 mmHg)
Bod tání: –64 °C
Hustota: 0,804 g/cm³
Bod vzplanutí: 18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008854
CAS číslo: 590-50-1
EINECS: 209-685-2
UN: 1224
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4025 to 1.4045 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %