3-Methylbutanone for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05966.0250
8.05966.1000
8.05966.0250EA
1050
CZK
8.05966.0250
8.05966.1000
3-Methylbutanone for synthesis, Sigma-Aldrich®
3-Methylbutanone
Vzorec:
C₅H₁₀O MW: 86,13 g/mol Bod varu: 94 °C (1013 hPa) Bod tání: –92 °C Hustota: 0,8046 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –3 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00008919 CAS číslo: 563-80-4 EINECS: 209-264-3 UN: 2397 ADR: 3,II Merck Index: 12,06164 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 6 g/l (20 °C) |
Melting Point | -92 °C |
Molar Mass | 86.13 g/mol |
Boiling Point | 93 - 95 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 53.33 hPa (19.9 °C) |
Flash Point | -1 °C |
Refractive Index | 1.388 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.5 - 9 %(V) |
Density | 0.80 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 475 °C |
Evaporation number | 5.6 |