Tisk…
3-Methylbutanone 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
218770010 218772500 218770051
ACRO218770010EA 6880 CZK
ACRO218770010 ACRO218772500 ACRO218770051
3-Methylbutanone 98%
3-Methylbutanone
Vzorec: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Bod varu: 94 °C (1013 hPa)
Bod tání: –92 °C
Hustota: 0,8 g/cm³
Bod vzplanutí: 6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008919
CAS číslo: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
UN: 2397
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06164
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3855 to 1.3905 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %