3-Methyl-2-pentanone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A19999.09
A19999.14
A19999.18
A19999.09EA
2900
CZK
A19999.09
A19999.14
A19999.18
3-Methyl-2-pentanone ≥98%
3-Methyl-2-pentanone
Purity: 98+%
CAS No.: 565-61-7
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4 00
Boiling Point: 118-119°
Beilstein Reference: 635791
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00009336
Vzorec:
C₆H₁₂O MW: 100,16 g/mol Bod varu: 118…119 °C Hustota: 0,815 Bod vzplanutí: 12 °C (53 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009336 CAS číslo: 565-61-7 EINECS: 209-282-1 UN: 1224 ADR: 3,II |