Tisk…
3,3-Dimethylbutanone 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
131251000 131255000 131250025
ACRO131251000EA 3200 CZK
ACRO131251000 ACRO131255000 ACRO131250025
3,3-Dimethylbutanone 96%
3,3-Dimethylbutanone
Vzorec: C₆H₁₂O
Bod varu: 106 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,8 g/cm³
Bod vzplanutí: 5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008846
CAS číslo: 75-97-8
EINECS: 200-920-4
UN: 1224
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07594
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %