Tisk…
2,6-Dimethyl-4-heptanon ≥90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L16015.AE L16015.AP L16015.0F
L16015.AEEA 827 CZK
L16015.AE L16015.AP L16015.0F
2,6-Dimethyl-4-heptanon ≥90%
2,6-Dimethyl-4-heptanone
Purity: 90% (sum of 2,6-Dimethyl-4-heptanone & 4,6-Dimethyl-2-heptanone) CAS No.: 108-83-8 Molecular Formula: C9H18O Formula Weight: 142.24 Flash Point: 47°(117°F) Refractive Index: 1.4120 Odour: Unpleasant Melting Point: -42° Boiling Point: 163-173° Beilstein Reference: 1743163 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00008940
Vzorec: C₉H₁₈O
Bod varu: 163…173 °C
Bod tání: –42 °C
Hustota: 0,809
Bod vzplanutí: 47 °C (117 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008940
CAS číslo: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN: 1224
ADR: 3,III