Tisk…
2,6-Dimethyl-4-heptanon, technical , remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Diisobutyl Ketone
149440010 149440025 149440200
ACRO149440010EA 2170 CZK
ACRO149440010 ACRO149440025 ACRO149440200
2,6-Dimethyl-4-heptanon, technical , remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
2,6-Dimethyl-4-heptanone
Vzorec: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Bod varu: 165 °C (1013 hPa)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 0,809 g/cm³
Bod vzplanutí: 49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008940
CAS číslo: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN: 1157
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥15 % (4.6-Dimethyl-2-heptanone)