Tisk…
2,4-Dimethyl-3-pentanone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,4-Dimethylpentan-3-one, Diisopropyl ketone, Isobutyrone
159702500 159705000
ACRO159702500EA 1920 CZK
ACRO159702500 ACRO159705000
2,4-Dimethyl-3-pentanone 98%
2,4-Dimethyl-3-pentanone
Vzorec: C₇H₁₄O
MW: 114.19
Bod varu: 124
Bod tání: –80 °C
Hustota: 0.8 g/cm³
Bod vzplanutí: 15
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008918
CAS číslo: 565-80-0
EINECS: 209-294-7
UN: 1224
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %