Tisk…
Isovaleraldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Methylbutyraldehyde
A19640.AE A19640.AP A19640.AU
A19640.AEEA 872 CZK
A19640.AE A19640.AP A19640.AU
Isovaleraldehyde ≥98%
Isovaleraldehyde
Purity: 98% CAS No.: 590-86-3 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CHO Formula Weight: 86.13 Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.3882 Odour: Fruit-like Melting Point: -51° Boiling Point: 91-93° Beilstein Reference: 773692 Merck Reference: 14,5229 UN No.: 2058 MDL No.: MFCD00007014
Vzorec: C₅H₁₀O
Bod varu: 91…93 °C
Bod tání: –51 °C
Hustota: 0,800
Bod vzplanutí: –1 °C (30 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007014
CAS číslo: 590-86-3
EINECS: 209-691-5
UN: 2058
ADR: 3,II
Merck Index: 14,5229