Tisk…
Isovaleraldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Methylbutyraldehyde
163971000 163975000 163970025
ACRO163971000EA 798 CZK
ACRO163971000 ACRO163975000 ACRO163970025
Isovaleraldehyde 98%
Isovaleraldehyde
Vzorec: C₅H₁₀O
MW: 86.13
Bod varu: 90 °C (760 mmHg)
Bod tání: –28 °C
Hustota: 0.796 g/cm³
Bod vzplanutí: –5 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007014
CAS číslo: 590-86-3
EINECS: 209-691-5
UN: 2058
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05250
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %