Izobutyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
418110-100ML
418110-800ML
SIAL418110-100MLEA
3310
CZK
SIAL418110-100ML
SIAL418110-800ML
Izobutyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Izobutyraldehyd
Vzorec:
C₄H₈O Bod varu: 64 °C (1013 hPa) Bod tání: –65 °C Hustota: 0,794 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –24 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006980 CAS číslo: 78-84-2 EINECS: 201-149-6 UN: 2045 ADR: 3,II Merck Index: 13,05171 |