Izobutyraldehyd 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
122510010
122510025
122510100
ACRO122510010EA
1670
CZK
ACRO122510010
ACRO122510025
ACRO122510100
Izobutyraldehyd 99+%
Izobutyraldehyd
Vzorec:
C₄H₈O Bod varu: 63 °C (760 mmHg) Bod tání: –65 °C Hustota: 0,79 g/cm³ Bod vzplanutí: –24 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00006980 CAS číslo: 78-84-2 EINECS: 201-149-6 UN: 2045 ADR: 3,II Merck Index: 13,05171 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3710 to 1.3745 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Free acid | ≤1.0 % (Isobutyric acid) |