2-Methylbutyraldehyde 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A19650.09
A19650.14
A19650.22
A19650.09EA
882
CZK
A19650.09
A19650.14
A19650.22
2-Methylbutyraldehyde 95%
2-Methylbutyraldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 96-17-3
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.3919
Boiling Point: 94-96°
Beilstein Reference: 1633540
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00006984
Vzorec:
C₅H₁₀O Bod varu: 94…96 °C Bod tání: –100 °C Hustota: 0,806 Bod vzplanutí: 4 °C (39 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006984 CAS číslo: 96-17-3 EINECS: 202-485-6 UN: 1989 ADR: 3,II |