Tisk…
2-Methylbutyraldehyde 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
304470500 304472500
ACRO304470500EA 1800 CZK
ACRO304470500 ACRO304472500
2-Methylbutyraldehyde 95%
2-Methylbutyraldehyde
Vzorec: C₅H₁₀O
Bod varu: 90 °C (1013 hPa)
Bod tání: –100 °C
Hustota: 0,805 g/cm³
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006984
CAS číslo: 96-17-3
EINECS: 202-485-6
UN: 3371
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.8 to 0.81 g/cm³
GC ≥94 %
Acid value ≤10 mg KOH/g