Tisk…
2-Ethylhexanal 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
410090010 410092500
ACRO410090010EA 7470 CZK
ACRO410090010 ACRO410092500
2-Ethylhexanal 96%
2-Ethylhexanal
Vzorec: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Bod varu: 163 °C (1013 hPa)
Bod tání: –90 °C
Hustota: 0,8195 g/cm³
Bod vzplanutí: 50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006987
CAS číslo: 123-05-7
EINECS: 204-596-5
UN: 1191
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (20/20°C) 0.819 to 0.824
Acid value ≤8 mg KOH/g