Tisk…
2-Ethylhexyl bromide 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2-ethylhexane, 2-Ethylhexylbromide, 3-(Bromomethyl)heptane
305331000 305335000
ACRO305331000EA 2050 CZK
ACRO305331000 ACRO305335000
2-Ethylhexyl bromide 95%
2-Ethylhexyl bromide
Vzorec: C₈H₁₇Br
MW: 193.13
Bod varu: 75…77 °C (16 mmHg)
Hustota: 1.08 g/cm³
Bod vzplanutí: 69 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000220
CAS číslo: 18908-66-2
EINECS: 242-659-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %