1-Brom-3-methylbutan ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A14492.0B
A14492.0I
A14492.30
A14492.0BEA
3810
CZK
A14492.0B
A14492.0I
A14492.30
1-Brom-3-methylbutan ≥98%
1-Bromo-3-methylbutane
Purity: 98%
CAS No.: 107-82-4
Molecular Formula: C5H11Br
Formula Weight: 151.05
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4409
Melting Point: -112°
Boiling Point: 120-121°
Beilstein Reference: 773652
Merck Reference: 14,5114
UN No.: 2341
MDL No.: MFCD00000253
Vzorec:
C₅H₁₁Br Bod varu: 120…121 °C Bod tání: –112 °C Hustota: 1,208 Bod vzplanutí: 22 °C (71 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000253 CAS číslo: 107-82-4 EINECS: 203-522-9 UN: 2341 ADR: 3,III Merck Index: 14,5114 |