Tisk…
1-Brom-2-methylpropan 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Isobutyl bromide
168835000 168830025 168831000
ACRO168835000EA 3570 CZK
ACRO168835000 ACRO168830025 ACRO168831000
1-Brom-2-methylpropan 98+%
1-Bromo-2-methylpropane
Vzorec: C₄H₉Br
Bod varu: 90…92 °C (760 mmHg)
Bod tání: –119 °C
Hustota: 1,26 g/cm³
Bod vzplanutí: 18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000217
CAS číslo: 78-77-3
EINECS: 201-141-2
UN: 2342
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05152
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %