Tisk…
Neopentyl bromide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L03579.06 L03579.14
L03579.06EA 2250 CZK
L03579.06 L03579.14
Neopentyl bromide ≥98%
Neopentyl bromide
Purity: 98% CAS No.: 630-17-1 Molecular Formula: (CH3)3CCH2Br Formula Weight: 151.05 Flash Point: 6°(42°F) Refractive Index: 1.4360 Boiling Point: 104-106° Beilstein Reference: 1730989 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000209
Vzorec: C₅H₁₁Br
Bod varu: 104…106 °C
Hustota: 1,195
Bod vzplanutí: 6 °C (42 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000209
CAS číslo: 630-17-1
EINECS: 211-132-5
UN: 1993
ADR: 3,II