Tisk…
1,2-Dibromo-2-methylpropane 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
406490050 406490250 406492500
ACRO406490050EA 912 CZK
ACRO406490050 ACRO406490250 ACRO406492500
1,2-Dibromo-2-methylpropane 98%
1,2-Dibromo-2-methylpropane
Vzorec: C₄H₈Br₂
MW: 215,92 g/mol
Bod varu: 150 °C (760 mmHg)
Bod tání: -70,1 °C
Hustota: 1,79 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000126
CAS číslo: 594-34-3
EINECS: 209-835-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5083 to 1.5103 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %