Tisk…
n-Undekan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Undecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18629.0100 8.18629.0500
8.18629.0100EA 2130 CZK
8.18629.0100 8.18629.0500
n-Undekan for synthesis, Sigma-Aldrich®
n-Undekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₉CH₃
MW: 156.31
Bod varu: 196 °C (1013 hPa)
Bod tání: –26.7 °C
Hustota: 0.7416
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008959
CAS číslo: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
UN: 2330
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -26 °C
Molar Mass 156.31 g/mol
Boiling Point 195 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (20 °C)
Flash Point 60 °C
Explosion Limit 0.6 - 6.5 %(V)
Density 0.74 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 220 °C
Viscosity Kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)