Tisk…
n-Undekan 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Undecane
140661000 140665000 140660025 140660100
ACRO140661000EA 2560 CZK
ACRO140661000 ACRO140665000 ACRO140660025 ACRO140660100
n-Undekan 99%
n-Undekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₉CH₃
MW: 156.31
Bod varu: 196 °C (760 mmHg)
Bod tání: –26 °C
Hustota: 0.7416
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008959
CAS číslo: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
UN: 2330
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %