Tisk…
n-Tricosane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
421600050 421600010 421600250
ACRO421600050EA 2390 CZK
ACRO421600050 ACRO421600010 ACRO421600250
n-Tricosane 98%
n-Tricosane
Vzorec: H₃C(CH₂)₂₁CH₃
Bod varu: 380 °C (760 mmHg)
Bod tání: 47…50 °C
Hustota: 0,7969 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009350
CAS číslo: 638-67-5
EINECS: 211-347-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals, flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
GC ≥97.5 %