Tisk…
n-Tetradekan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
87140-250ML 87140-50ML
SIAL87140-250MLEA 4690 CZK
SIAL87140-250ML SIAL87140-50ML
n-Tetradekan, Sigma-Aldrich®
n-Tetradekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
Bod varu: 253,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: 6 °C
Hustota: 0,7628 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008986
CAS číslo: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03064a29015d1e810f1e4350a7a6cd2dfe4713fd&vid=f4838a5686fe033622495a3bf280963555654d9a&prid=web&clid=SAPDAM