n-Tetradekan, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
87139-25ML
87139-5ML
87139-25MLEA
9000
CZK
87139-25ML
87139-5ML
n-Tetradekan, Supelco®
n-Tetradekan
Vzorec:
H₃C(CH₂)₁₂CH₃ Bod varu: 253,7 °C (1013 hPa) Bod tání: 6 °C Hustota: 0,7628 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008986 CAS číslo: 629-59-4 EINECS: 211-096-0 |