Tisk…
n-Tetradekan 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Tetradecane
174131000 174135000 174130025
ACRO174131000EA 2110 CZK
ACRO174131000 ACRO174135000 ACRO174130025
n-Tetradekan 99%
n-Tetradekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
MW: 198,39 g/mol
Bod varu: 252…254 °C (760 mmHg)
Bod tání: 5,8 °C
Hustota: 0,767 g/cm³
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008986
CAS číslo: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03064a29015d1e810f1e4350a7a6cd2dfe4713fd&vid=f4838a5686fe033622495a3bf280963555654d9a&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %