Tisk…
n-Pentan 99, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Pentane
26206.291EA 1940 CZK
26206.291 26206.325 26206.360 26206.460
n-Pentan 99, GPR RECTAPUR®
n-Pentane
Vzorec: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72.15
Bod varu: 35…36 °C (1013 hPa)
Bod tání: –130 °C
Hustota: 0.63 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009498
CAS číslo: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3 II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Boiling point 35 - 37 °C
Density (20/4) 0.625 - 0.632
Evaporation residue Max. 50 ppm