n-Pentan, anhydrous 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
217240010
217240025
217240251
ACRO217240010EA
3900
CZK
ACRO217240010
ACRO217240025
ACRO217240251
n-Pentan, anhydrous 99+%, extra pure
n-Pentane
Vzorec:
H₃C(CH₂)₃CH₃ Bod varu: 36 °C (760 mmHg) Bod tání: –130 °C Hustota: 0,626 g/cm³ Bod vzplanutí: –49 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009498 CAS číslo: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN: 1265 ADR: 3,II REACH: 01-2119459286-30 Merck Index: 13,07193 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3570 to 1.3590 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |