n-Pentan 99+%, extra_pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Pentane
170070010
170070025
170070250
170070050
ACRO170070010EA
2310
CZK
ACRO170070010
ACRO170070025
ACRO170070250
ACRO170070050
n-Pentan 99+%, extra_pure
n-Pentane
Vzorec:
H₃C(CH₂)₃CH₃ MW: 72.15 Bod varu: 35…36 °C (1013 hPa) Bod tání: –130 °C Hustota: 0.626 g/cm³ Bod vzplanutí: –49 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009498 CAS číslo: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN: 1265 ADR: 3 II REACH: 01-2119459286-30 Merck Index: 13,07193 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |