Tisk…
n-Pentadekan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: N-Pentadecane, Pentadecane
76510-100ML 76510-25ML
SIAL76510-100MLEA 1840 CZK
SIAL76510-100ML SIAL76510-25ML
n-Pentadekan, Sigma-Aldrich®
n-Pentadekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Bod varu: 271 °C (1013 hPa)
Bod tání: 13…15 °C
Hustota: 0,768 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008990
CAS číslo: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
UN: 3295
ADR: 3,III