n-Pentadekan, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N-Pentadecane, Pentadecane
M-Clarity™ quality level = MQ100
76509-25ML
76509-5ML
76509-25MLEA
9460
CZK
76509-25ML
76509-5ML
n-Pentadekan, Supelco®
n-Pentadekan
Vzorec:
H₃C(CH₂)₁₃CH₃ Bod varu: 271 °C (1013 hPa) Bod tání: 13…15 °C Hustota: 0,768 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 132 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008990 CAS číslo: 629-62-9 EINECS: 211-098-1 UN: 3295 ADR: 3,III |