Tisk…
n-Pentadekan ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Pentadecane, Pentadecane
A10336.14 A10336.18 A10336.30 A10336.36
A10336.14EA 1040 CZK
A10336.14 A10336.18 A10336.30 A10336.36
n-Pentadekan ≥99%
n-Pentadekan
Purity: 99% CAS No.: 629-62-9 Molecular Formula: CH3(CH2)13CH3 Formula Weight: 212.42 Flash Point: 132°(269°F) Refractive Index: 1.4320 Melting Point: 9-10° Boiling Point: 269-270° Beilstein Reference: 1698194 MDL No.: MFCD00008990
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Bod varu: 269…270 °C
Bod tání: 9…10 °C
Hustota: 0,769
Bod vzplanutí: 132 °C (269 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008990
CAS číslo: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
UN: 3295
ADR: 3,III