Tisk…
n-Pentadekan 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Pentadecane, Pentadecane
129822500 129820250 129820010
ACRO129822500EA 6550 CZK
ACRO129822500 ACRO129820250 ACRO129820010
n-Pentadekan 99%
n-Pentadekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
MW: 212.42
Bod varu: 271
Bod tání: 9.9 °C
Hustota: 0.773 g/cm³
Bod vzplanutí: 132
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008990
CAS číslo: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4305 to 1.4335 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure