Tisk…
Brýle krycí, 2800
Dodavatel: 3M
2800 2802 2805
111-1603EA 503 CZK
111-1603 MMMA2802 MMMA2805
Brýle krycí, 2800
Brýle
Tyto lehké krycí brýle (OTG) jsou navrženy, aby seděly přes většinu dioptrických brýlí s minimálními interferencemi. K dispozici ve třech možnostech zorníků. Zelený zorník nabízí ochranu před infračerveným zářením vznikajícím při určitých aplikacích, jako je svařování plynem, řezání plynem a pájení (IR stínidlo 5).
  • silný polykarbonátový zorník s vrstvou proti poškrábání
  • nastavitelná délka postranic (čtyři pozice)
  • zahnutý zorník pro snadné přizpůsobení a maximální pohodlí
  • měkké nízkoprofilové postranice pro pohodlí a minimální interakce s dioptrickými brýlemi
Hmotnost: 38 g
Certifikace: EN 166, EN 170, EN 171 (pro IR), FT 1