Tisk…
Byrety, dle Pelleta se středním kohoutem, SILBERBRAND
Dodavatel: Brand
22336 22338
BRND22336EA 9310 CZK
BRND22336 BRND22338
Byrety, dle Pelleta se středním kohoutem, SILBERBRAND
Byrety
Hnědé borosilikátové sklo 5.4, třída B.
  • kalibrována na dodat 'TD, Ex'
  • automatické vynulování, střední kohout pro přepouštění zbytkové kapaliny
25 ml verze: Chybové limity dle třídy B, DIN EN ISO 385
50 ml verze: Třída B, DIN EN ISO 385
* Snížená vzdálenost mezi dělícími značkami.
Celková výška včetně lahve.
Informace pro objednávání: Zásobníkové láhve je nutné objednat samostatně.