n-Oktan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
26025.238EA
1940
CZK
26025.238
26025.466
n-Oktan ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-Oktan
Vzorec:
H₃C(CH₂)₆CH₃ MW: 114.23 Bod varu: 126 Bod tání: –57 °C Hustota: 0.703 Bod vzplanutí: 8 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009556 CAS číslo: 111-65-9 EINECS: 203-892-1 UN: 1262 ADR: 3 II Merck Index: 13,06782 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99 % |
Boiling point | 125 - 127 °C |
Density (20/4) | 0.700 - 0.710 |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |