Propargyl amine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P50900-5G
P50900-1G
P50900-25G
SIALP50900-5GEA
2620
CZK
SIALP50900-5G
SIALP50900-1G
SIALP50900-25G
Propargyl amine, Sigma-Aldrich®
Propargyl amine
Vzorec:
C₃H₅N Bod varu: 83 °C (1013 hPa) Hustota: 0,867 g/cm³ (16 °C) |
MDL Number:
MFCD00008198 CAS číslo: 2450-71-7 EINECS: 219-513-8 UN: 3286 ADR: 3,II |