Tisk…
Propagyl bromide 80% ∼9.2 mol/l in toluene ≥80%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Bromopropyne
M-Clarity™ quality level = MQ200
81831-250ML 81831-50ML
SIAL81831-250MLEA 6210 CZK
SIAL81831-250ML SIAL81831-50ML
Propagyl bromide 80% ∼9.2 mol/l in toluene ≥80%, Sigma-Aldrich®
Propagyl bromide
Vzorec: C₃H₃Br
MDL Number: MFCD00000241
CAS číslo: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
UN: 2924
ADR: 3,II