n-Oktan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06910.0100
8.06910.0250
8.06910.1000
8.06910.0025
8.06910.0100EA
994
CZK
8.06910.0100
8.06910.0250
8.06910.1000
8.06910.0025
n-Oktan for synthesis, Sigma-Aldrich®
n-Oktan
Vzorec:
H₃C(CH₂)₆CH₃ Bod varu: 126 °C (1013 hPa) Bod tání: –57 °C Hustota: 0,703 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 8 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009556 CAS číslo: 111-65-9 EINECS: 203-892-1 UN: 1262 ADR: 3,II Merck Index: 13,06782 |
|
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 0.0007 g/l (20 °C) |
Melting Point | -57 °C |
Molar Mass | 114.23 g/mol |
Boiling Point | 125 - 126 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 14 hPa (20 °C) |
Flash Point | 13 °C |
Explosion Limit | 0.8 - 6.5 %(V) |
Density | 0.70 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 210 °C |