Tisk…
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 6-Bromo-4-fluoro-o-toluidine
M-Clarity™ quality level = MQ100
669369-10G 669369-1G
SIAL669369-10GEA 6800 CZK
SIAL669369-10G SIAL669369-1G
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline
Vzorec: C₇H₇BrFN
MW: 204,04 g/mol
MDL Number: MFCD01861196
CAS číslo: 202865-77-8