2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
6-Bromo-4-fluoro-o-toluidine
M-Clarity™ quality level = MQ100
669369-10G
669369-1G
SIAL669369-10GEA
6800
CZK
SIAL669369-10G
SIAL669369-1G
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline
Vzorec:
C₇H₇BrFN MW: 204,04 g/mol |
MDL Number:
MFCD01861196 CAS číslo: 202865-77-8 |