3-Chloro-1-phenyl-1-propyne, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(3-Chloroprop-1-yn-1-yl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
664960-25G
664960-5G
SIAL664960-25GEA
14230
CZK
SIAL664960-25G
SIAL664960-5G
3-Chloro-1-phenyl-1-propyne, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-1-phenyl-1-propyne
Vzorec:
C₉H₇Cl MW: 150,61 g/mol |
MDL Number:
MFCD06411085 CAS číslo: 3355-31-5 |