Tisk…
3'-Chloro-4'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)ethanone, 1-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
648809-1G 648809-5G
SIAL648809-1GEA 2020 CZK
SIAL648809-1G SIAL648809-5G
3'-Chloro-4'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
3'-Chloro-4'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
MDL Number: MFCD04973413
CAS číslo: 37612-52-5