2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(2-Biphenyl)dicyclohexylphosphine
M-Clarity™ quality level = MQ100
638099-5G
638099-1G
638099-25G
SIAL638099-5GEA
5540
CZK
SIAL638099-5G
SIAL638099-1G
SIAL638099-25G
2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl, Sigma-Aldrich®
2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl
Vzorec:
C₂₄H₃₁P MW: 350,48 g/mol |
MDL Number:
MFCD01862441 CAS číslo: 247940-06-3 |