Tisk…
2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2-Biphenyl)dicyclohexylphosphine
M-Clarity™ quality level = MQ100
638099-5G 638099-1G 638099-25G
SIAL638099-5GEA 5540 CZK
SIAL638099-5G SIAL638099-1G SIAL638099-25G
2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl, Sigma-Aldrich®
2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl
Vzorec: C₂₄H₃₁P
MW: 350,48 g/mol
MDL Number: MFCD01862441
CAS číslo: 247940-06-3