Tisk…
ω-Bromo-2-hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Hydroxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethanone, α-Bromo-2-hydroxyacetophenone, 2-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ200
594938-1G 594938-5G
SIAL594938-1GEA 0 CZK
SIAL594938-1G SIAL594938-5G
ω-Bromo-2-hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
ω-Bromo-2-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
MDL Number: MFCD01727570
CAS číslo: 2491-36-3
UN: 3263
ADR: 8,II