Tisk…
1H,1H,2H,2H-Heptadecafluoro-1-decanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
532789-25G 532789-5G
SIAL532789-25GEA 4410 CZK
SIAL532789-25G SIAL532789-5G
1H,1H,2H,2H-Heptadecafluoro-1-decanol, Sigma-Aldrich®
1H,1H,2H,2H-Heptadecafluoro-1-decanol
Vzorec: C₁₀H₅F₁₇O
MDL Number: MFCD00039544
CAS číslo: 678-39-7
EINECS: 211-648-0