Propagyl bromide 80% ∼9.2 mol/l in xylene ≥80%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Bromopropyne
M-Clarity™ quality level = MQ100
530409-125G
530409-50G
SIAL530409-125GEA
7620
CZK
SIAL530409-125G
SIAL530409-50G
Propagyl bromide 80% ∼9.2 mol/l in xylene ≥80%, Sigma-Aldrich®
Propagyl bromide
Vzorec:
C₃H₃Br MW: 118.96 Bod varu: 90 Bod tání: -43 |
MDL Number:
MFCD00000241 CAS číslo: 106-96-7 EINECS: 203-447-1 |